Läs mer
4-Fluoro-N-methylbenzylamine, 97%
Produktkod. 15490678
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490678 1 g 1g
15400688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54369.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 405-66-3 | C8H10FN | 139.173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405-66-3
Molekylformel C8H10FN
Molekylvikt (g/mol) 139.173
MDL-nummer MFCD03839848
InChI-nyckel SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-fluorobenzylamine, 4-fluoro-n-methylbenzylamine, 4-fluoro-benzyl-methyl-amine, 1-4-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-fluorobenzyl-n-methylamine, 4-fluoro-n-methyl benzylamine, 4-fluorophenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-fluoro-n-methyl, 1-4-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-1aek3
PubChem CID 736860
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Densitet 1.056
Kokpunkt 180°C to 181°C
Flampunkt 71°C (160°F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 139.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.