Läs mer
4-fluoro-o-fenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491728
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491728 5 g 5g
11401738 25 g 25g
11411738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13977.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 367-31-7 | C6H7FN2 | 126.134 g/mol
4-Fluoro-o-fenylendiamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Fluoro-o-fenylendiamin används som farmaceutisk
mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-31-7
Molekylformel C6H7FN2
Molekylvikt (g/mol) 126.134
MDL-nummer MFCD00042228
InChI-nyckel KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-diaminofluorobenzene, 4-fluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4-fluoroaniline, 4-fluoro-1,2-diaminobenzene, 3,4-diamino-1-fluorobenzene, 5-fluoro-1,2-diaminobenzene, 4-fluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro
PubChem CID 164584
IUPAC-namn 4-fluorbensen-1,2-diamin
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-o-phenylenediamine
Smältpunkt 91°C to 95°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2081075
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 126.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.