Läs mer
4-Fluoro-o-xylene, 98%
Produktkod. 11493787
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493787 5 g 5g
11403797 25 g 25g
11413797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18253.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-64-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-64-2
Molekylformel C8H9F
Molekylvikt (g/mol) 124.158
MDL-nummer MFCD00039217
InChI-nyckel WYHBENDEZDFJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-fluorobenzene, 3,4-dimethylfluorobenzene, 4-fluoro-1,2-xylene, 1-fluoro-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-fluoro-1,2-dimethyl, o-xylene, 4-fluoro, pubchem14118, acmc-1afww, 3,4-dimethyl fluorobenzene
PubChem CID 253306
IUPAC-namn 4-fluor-l,2-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-o-xylene
Densitet 1
Kvantitet 5 g
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.4815
UN-nummer UN1993
Beilstein 1856457
Kokpunkt 148°C to 149°C
Formel vikt 124.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.