Läs mer
4-fluor-trans-beta-styrylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497765
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497765 1 g 1g
15417775 250 mg 250mg
15407775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30578.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504433-86-7 | C14H18BFO2 | 248.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504433-86-7
Molekylformel C14H18BFO2
Molekylvikt (g/mol) 248.10
MDL-nummer MFCD12546189
InChI-nyckel ZJRAXVMUDOVAOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-fluorophenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-p-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-trans-2-4-fluorophenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 11207378
IUPAC-namn 2-[(E)-2-(4-fluorfenyl)etenyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.