Läs mer
4'-Fluoroacetophenone, 99%
Produktkod. 11491688
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11491688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13950.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 403-42-9 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-42-9
Molekylformel C8H7FO
Molekylvikt (g/mol) 138.14
MDL-nummer MFCD00000354
InChI-nyckel ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoroacetophenone, 4-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluorophenyl, acetophenone, 4'-fluoro, 4 fluoroacetophenone, unii-tvq090602v, 1-acetyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 9828
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Fluoroacetophenone
Smältpunkt 4°C
Densitet 1.141
Kokpunkt 194°C to 196°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 500 g
Beilstein 386013
Formel vikt 138.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.