Läs mer
4'-Fluoracetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 403-42-9 |
| Molekylformel | C8 H7 F O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.14 |
| Formel vikt | 138.0481 |