Läs mer
4-fluoranilin, 99 %
Produktkod. 11447457
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447457 100 g 100g
11437457 25 g 25g
11457457 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15597.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111,12 g/mol
Den finner sin tillämpning som ett analytiskt reagens vid enzymatisk detektering av glukos. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och växttillväxtregulatorer. Det används som mellanprodukt för produktion av Flumazenil.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning som ett analytiskt reagens vid enzymatisk detektion av glukos. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och växttillväxtregulatorer. Det används som mellanprodukt för produktion av Flumazenil.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-40-4
Molekylformel C6H6FN
Molekylvikt (g/mol) 111.12
MDL-nummer MFCD00007829
InChI-nyckel KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
PubChem CID 9731
ChEBI CHEBI:28546
IUPAC-namn 4-fluoranilin
LEDER NC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoroaniline
Smältpunkt -2 °C
Densitet 1.158
Kokpunkt 186 °C till 187 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2941
Beilstein 742030
Merck Index 14,4169
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 111.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoroaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.