Läs mer
4-fluoranilin, 99 %
Produktkod. 11457457
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457457 500 g 500g
11437457 25 g 25g
11447457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15597.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111,12 g/mol
Den finner sin tillämpning som ett analytiskt reagens vid enzymatisk detektering av glukos. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och växttillväxtregulatorer. Det används som mellanprodukt för produktion av Flumazenil.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning som ett analytiskt reagens vid enzymatisk detektion av glukos. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel och växttillväxtregulatorer. Det används som mellanprodukt för produktion av Flumazenil.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-40-4
Molekylformel C6H6FN
Molekylvikt (g/mol) 111.12
MDL-nummer MFCD00007829
InChI-nyckel KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
PubChem CID 9731
ChEBI CHEBI:28546
IUPAC-namn 4-fluoranilin
LEDER NC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoroaniline
Smältpunkt -2°C
Densitet 1.158
Kokpunkt 186°C to 187°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2941
Beilstein 742030
Merck Index 14,4169
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 111.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.