Läs mer
4-fluoranilin, TRC
Produktkod. 30407350
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407350 250 g
30405250 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30407350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF587650250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-40-4
Molekylformel C6 H6 F N
Molekylvikt (g/mol) 111.12
Synonym Benzenamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, p-fluoro- (8CI), 1-Amino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-benzenamine, 4-Fluoroaniline, 4-Fluorophenylamine, NSC 579, p-Fluoroaniline, p-Fluorophenylamine
IUPAC-namn 4-fluoranilin
LEDER Nc1ccc(F)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoroaniline
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Formel vikt 111.0484