Läs mer
4-fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11466236
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466236 100 g 100g
11456236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23048.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 459-60-9 | Molecular Formula: C7H7FO | Molecular Weight: 126.13 g/mol
4-Fluoroanisol är en råvara för medicin och intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Fluoroanisol är en råvara för medicin och intermediär.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-60-9
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00000348
InChI-nyckel VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
PubChem CID 9987
IUPAC-namn 1-fluor-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoroanisole
Smältpunkt -45°C
Densitet 1.116
Kokpunkt 156°C to 158°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1281425
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 126.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.