Läs mer
4-fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10192190 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 10192190
Brand: Thermo Scientific Acros 119311000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 459-60-9 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-60-9
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00000348
InChI-nyckel VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
PubChem CID 9987
IUPAC-namn 1-fluoro-4-methoxybenzene
LEDER COC1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoroanisole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -45°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 157°C
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4OCH3
Brytningsindex 1.4867 to 1.4887
Kvantitet 100 mL
Beilstein 06, I, 98
Formel vikt 126.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.