Läs mer
4-fluoranisol, TRC
Produktkod. 30406969
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406969 10 g
30397863 25 g
30393675 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58768010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-60-9
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
Synonym 1-Fluoro-4-methoxybenzene, 4-Fluoro-1-methoxybenzene, 4-Fluoromethoxybenzene, 4-Fluorophenyl Methyl Ether, 4-Methoxyfluorobenzene, 4-Methoxyphenyl Fluoride, NSC 4672, p-Fluoroanisole, p-Fluoromethoxybenzene, p-Fluorophenyl Methyl Ether, p-Methoxyfluorobenzene
LEDER COc1ccc(F)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoroanisole
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Formel vikt 126.0481