Läs mer
4-Fluorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 93111-27-4 |
| Molekylformel | C7 D4 H F O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | p-Fluorobenzaldehyde-d4, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde-d4; |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C=O)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.14 |
| Formel vikt | 128.0575 g/mol |
| Visa mer |