missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Fluorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 93111-27-4 |
| Molekylformel | C7 D4 H F O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | p-Fluorobenzaldehyde-d4, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.14 |
| Formel vikt | 128.0575 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?