Läs mer
4-fluorbensaldehyd, 98+%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10744775 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744775 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10744775 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427191000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -10,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 181,0 °C (758,0 mmHg)
Flampunkt 56 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C7H5FO
Linjär formel FC6H4CHO
Brytningsindex 1,5195 till 1,5215
MDL-nummer MFCD00003378
Kvantitet 100 mL
Synonym p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar. Andra lösligheter: lösliga i eter, aceton, bensen och alkohol
InChI-nyckel UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)F
IUPAC-namn 4-fluorbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 124.11
PubChem CID 68023
Formel vikt 124.11
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.