Läs mer
4-Fluorobenzaldehyd, 98+%
Produktkod. 10605022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10605022 250 mL Glasflaska 250ml
10533901 50 mL Glasflaska 50ml
10339093 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10605022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156152500
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-57-4
Molekylformel C7H5FO
Molekylvikt (g/mol) 124.11
MDL-nummer MFCD00003378
InChI-nyckel UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
PubChem CID 68023
IUPAC-namn 4-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzaldehyde
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -10,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 181,0 °C (758,0 mmHg)
Flampunkt 56 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CHO
Brytningsindex 1,5195 till 1,5215
Kvantitet 250 mL
Beilstein 07, I, 132
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar. Andra lösligheter: lösliga i eter, aceton, bensen och alkohol
Formel vikt 124.11
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.