Läs mer
4-Fluorobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzaldehyde |
| CAS | 459-57-4 |
| Molekylformel | C7H5FO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 68095, p-Fluorobenzaldehyde, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| LEDER | Fc1ccc(C=O)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.11 |
| Formel vikt | 124.0324 |