Läs mer
4-Fluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzamide |
| CAS | 824-75-9 |
| Molekylformel | C7H6FNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-fluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.13 |
| Formel vikt | 139.0433 |