Läs mer
4-fluorbensensulfonamid, 98+%
Produktkod. 15402208
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402208 250 mg 250mg
15482198 1 g 1g
15492198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55834.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CAS: 402-46-0 | C6H6FNO2S | 175,177 g/mol
4-fluorbensensulfonamid, används för att framställa bis-(4-fluor-bensensulfonyl)-amin med 4-fluorbensensulfonylklorid vid en temperatur av 55-60°C. Denna reaktion kommer att behöva reagens OH-.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-fluorbensensulfonamid, används för att producera bis-(4-fluor-bensensulfonyl)-amin med 4-fluorbensensulfonylklorid vid en temperatur av 55 - 60°C. Denna reaktion kommer att behöva reagens OH-.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-46-0
Molekylformel C6H6FNO2S
Molekylvikt (g/mol) 175.177
MDL-nummer MFCD00025384
InChI-nyckel LFLSATHZMYYIAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzenesulfonamide, 4-fluorobenzenesulphonamide, 4-fluorobenzene-1-sulfonamide, p-fluorobenzenesulphonamide, 4-flourobenzenesulfonamide, 4-fluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-fluoro, benzenesulfonamide, 4-fluoro, pubchem2167, acmc-1acsj
PubChem CID 120231
IUPAC-namn 4-fluorbensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzenesulfonamide
Smältpunkt 124 °C till 127 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 175.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.