Läs mer
4-Fluorbensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 10397080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397080 100 g Glasflaska 100g
10152290 25 g Glasflaska 25g
10269533 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10397080 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 119351000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 349-88-2 | C6H4ClFO2S | 194,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-88-2
Molekylformel C6H4ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 194.60
MDL-nummer MFCD00007438
InChI-nyckel BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 9588
IUPAC-namn 4-fluorbensensulfonylklorid
LEDER FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29 °C till 34 °C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 95 °C till 96 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4SO2Cl
Kvantitet 100 g
Beilstein 11, 53
Formel vikt 194.61
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.