Läs mer
4-fluorbensensulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 349-88-2 |
| Molekylformel | C6H4ClFO2S |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-fluorbensensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.61 |
| Formel vikt | 193.9605 |