Läs mer
4-fluorbensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30394699
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30394699 250 g
1 options
Produktkod. 30394699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF588335250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 349-88-2
Molekylformel C6H4ClFO2S
Kvantitet 250 g
Synonym 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
LEDER Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-fluorbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 194.61
Formel vikt 193.9605