missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Fluorobenzhydrazide, 97%

Produktkod. p-7035769
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15490378

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53496.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 456-06-4 | C7H7FN2O | 154.144 g/mol

Used in the stnthesis of fluorinated poly (1, 3, 4-oxadiazole-ether-imide). N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N?-(4-fluorobenzoyl)-hydrazine with 4-Fluorobenzhydrazide as solvent in NMP.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Used in the stnthesis of fluorinated poly (1, 3, 4-oxadiazole-ether-imide). N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N′-(4-fluorobenzoyl)-hydrazine with 4-Fluorobenzhydrazide as solvent in NMP.

Solubility
Soluble in methanol.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 456-06-4
Molekylformel C7H7FN2O
Molekylvikt (g/mol) 154.144
MDL-nummer MFCD00060562
InChI-nyckel UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 9972
IUPAC-namn 4-fluorobenzohydrazide
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzhydrazide
Smältpunkt 160°C to 162°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 154.14
Procent renhet 97%

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.