Läs mer
4-Fluorobenzoinsyra, 98 %
Produktkod. 11438096
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438096 500 g 500g
11418096 25 g 25g
11428096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14129.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140,113 g/mol
4-fluorbensoesyra används som mellanprodukt för jordbrukskemikalier och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-fluorbensoesyra används som mellanprodukt för jordbrukskemikalier och läkemedel.
Löslighet
Löslig i alkohol, varmt vatten, metanol och eter. Mycket svagt löslig i kallt vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-22-4
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.113
MDL-nummer MFCD00002530
InChI-nyckel BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
IUPAC-namn 4-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzoic acid
Smältpunkt 183 °C till 187 °C
Densitet 1.47
Kvantitet 500 g
Beilstein 1906922
Merck Index 14,4171
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, hett vatten, metanol och eter. Mycket lätt löslig i kallt vatten.
Formel vikt 140.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.