Läs mer
4-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 403-33-8 |
| Molekylformel | C8H7FO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | p-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester, 4-Methoxycarbonyl-1-fluorobenzene, Methyl 4-Fluorobenzoate, Methyl p-Fluorobenzoate, NSC 102770 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.14 |
| Formel vikt | 154.043 |