Läs mer
4-Fluorobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30408211
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30408211 1 g
1 options
Produktkod. 30408211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5968051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzoic acid
CAS 456-22-4
Molekylformel C7H5FO2
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(F)cc1
Molekylvikt (g/mol) 140.11
Formel vikt 140.0274