Läs mer
4-Fluorobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzoic acid |
| CAS | 456-22-4 |
| Molekylformel | C7H5FO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.11 |
| Formel vikt | 140.0274 |