Läs mer
4-Fluorobenzoic-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 93111-25-2 |
| Molekylformel | C7 D4 H F O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-fluoro- (9 CI, ACI), 4-Fluorobenzoic-2,3,5,6-d4 acid (ACI), 4-Fluorobenzoic-d4 acid, 4-Fluorobenzoic acid-2,3,5,6-d4, 4-Fluorobenzoic acid-d4, 4-Fluorobenzoic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.1365 |
| Formel vikt | 144.0525 g/mol |
| Visa mer |