Läs mer
4-Fluorobenzoic hydrazide, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10785832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10785832 1 g 1g
10506640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10785832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 456-06-4
Molekylformel C7H7FN2O
Molekylvikt (g/mol) 154.14
InChI-nyckel UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 9972
IUPAC-namn 4-fluorobenzohydrazide
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzoic hydrazide
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161°C to 164°C
Färg Brown to Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 154.14
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzoic hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.