Läs mer
4-Fluorobenzonitrile, 97%, Maybridge
Produktkod. 10265934
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10265934 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10265934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01283DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzonitrile
CAS 1194-02-1
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C7H4FN
Kvantitet 1 g
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
InChI-nyckel AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)F
IUPAC-namn 4-fluorobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 121.114
PubChem CID 14517
Formel vikt 121.11