Läs mer
4-Fluorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 11489953
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489953 100 g 100g
11469953 5 g 5g
11479953 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13028.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121,114 g/mol
4-fluorbensonitril används som kemisk mellanprodukt, lösningsmedel för parfymer och läkemedel, stabilisator för klorerade lösningsmedel, HPLC-analys, katalysator och komponent i övergångsmetallkomplexkatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-fluorbensonitril används som kemisk mellanprodukt, lösningsmedel för parfymer
och läkemedel, stabilisator för klorerade lösningsmedel, HPLC-analys, katalysator och komponent i övergångsmetallkomplexkatalysatorer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1194-02-1
Molekylformel C7H4FN
Molekylvikt (g/mol) 121.114
MDL-nummer MFCD00001812
InChI-nyckel AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
IUPAC-namn 4-fluorbensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzonitrile
Smältpunkt 34 °C till 37 °C
Kokpunkt 186 °C till 188 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Mandelliknande
Kvantitet 100 g
Beilstein 2041517
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 121.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.