Läs mer
4-Fluorobenzonitril, Mikromol™
Beskrivning
4-Fluorobenzonitril
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzonitrile |
| CAS | 1194-02-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Fluorobenzonitrile |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7H4FN |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | p-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorobenzonitrile, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl Cyanide, Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-fluorobenzonitril |
| Visa mer |