Läs mer
4-Fluorobenzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzonitrile |
| CAS | 1194-02-1 |
| Molekylformel | C7H4FN |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-fluorobenzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.11 |
| Formel vikt | 121.0328 |