Läs mer
4-fluorbensofenon, 97 %
Produktkod. 11499123
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499123 25 g 25g
11409133 100 g 100g
11419133 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11185.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 345-83-5 | C13H9FO | 200,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 345-83-5
Molekylformel C13H9FO
Molekylvikt (g/mol) 200.21
MDL-nummer MFCD00000352
InChI-nyckel OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)-fenylmetanon
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzophenone
Smältpunkt 45 °C till 49 °C
Kokpunkt 130 °C till 132 °C (3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1869800
Formel vikt 200.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.