Läs mer
4-Fluorobenzophenone 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10493765 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10493765 10 g Glass bottle 10g
10071000 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10493765 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119380100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 345-83-5
Molekylformel C13H9FO
Molekylvikt (g/mol) 200.21
MDL-nummer MFCD00000352
InChI-nyckel OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC-namn (4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43°C to 50°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4COC6H5
Kvantitet 10 g
Beilstein 07, I, 226
Formel vikt 200.21
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder