Läs mer
4-Fluorbensofenon, TRC
Produktkod. 30391309
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30391309 25 g
1 options
Produktkod. 30391309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58858025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzophenone
CAS 345-83-5
Molekylformel C13H9FO
Kvantitet 25 g
Synonym (4-Fluorophenyl)phenyl-methanone, 4-Fluoro-benzophenone, (4-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, 4-Fluorophenyl Phenyl Ketone, NSC 88321, Phenyl 4-Fluorophenyl Ketone, p-Fluorobenzophenone, p-Fluorophenyl Phenyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
LEDER Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (4-fluorfenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 200.21
Formel vikt 200.0637