Läs mer
4-Fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10246630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10246630 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10246630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-44-8
Molekylformel C7H4F4
Molekylvikt (g/mol) 164.103
MDL-nummer MFCD00000399
InChI-nyckel UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67873
IUPAC-namn 1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzotrifluoride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -41.7°C
Färg Colorless
Densitet 1.2900g/mL
Kokpunkt 102.0°C to 105.0°C
Flampunkt <1°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4CF3
Brytningsindex 1.4004 to 1.4024
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, III, 680
Formel vikt 164.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzotrifluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.