Läs mer
4-Fluorobenzotrifluoride, 98+%
Produktkod. 11441013
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441013 5 g 5g
11455363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13377.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-44-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
4-fluorbensotrifluorid användes vid syntesen av 2,2a-bis(trifluormetylfenoxi)bifenyl via nukleofil aromatisk substitutionsreaktion med 2,2a-bifenol, (S)-fluoxetin, potent hämmare av neuronalt serotoninupptag och 1-arylsubstitueradoxi-2-taminderivatoxi-2-aminosubstitueradoxi-2-tamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-fluorbensotrifluorid användes vid syntesen av 2,2′ -bis(trifluorometylfenoxi)bifenyl via nukleofil aromatisk substitutionsreaktion med 2,2′ -bifenol, (S)-fluoxetin, potent hämmare av neuronalt serotoninupptag och 1-aryloxi-2-substituerade aminometyltetrahydronaftalenderivat.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-44-8
Molekylformel C7H4F4
Molekylvikt (g/mol) 164.103
MDL-nummer MFCD00000399
InChI-nyckel UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67873
IUPAC-namn 1-fluor-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzotrifluoride
Smältpunkt -42°C
Densitet 1.295
Kokpunkt 103°C to 105°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1909390
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 164.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.