Läs mer
4-Fluorobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30400035
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30400035 500 mg
1 options
Produktkod. 30400035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF596843500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzotrifluoride
CAS 402-44-8
Molekylformel C7 H4 F4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4F4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
LEDER Fc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-fluor-4-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 164.1
Formel vikt 164.025