Läs mer
4-Fluorobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11489783
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489783 500 g 500g
11469783 25 g 25g
11479783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12946.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 403-43-0 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Det används vid syntes av polyfenyleneter och tioeterketoner och även vid syntes av fluorerade poly(aryleterketoner) innehållande 1,4-naftalengrupper. Det används också som råmaterial vid tillverkning av plast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används vid syntes av polyfenyleneter och tioeterketoner och även vid syntes av fluorerade poly(aryleterketoner) innehållande 1,4-naftalengrupper. Det används också som råmaterial vid tillverkning av plast.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från baser, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara under gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-43-0
Molekylformel C7H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 158.556
MDL-nummer MFCD00000684
InChI-nyckel CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-fluoro, p-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid chloride, 4-fluorobenzoylchloride, fluorobenzoyl 4-chloride, 4-fluorobenzoic acid chloride, p-fluorobenzoylchloride, p-fluorobenzoyl choride, 4-flurobenzoyl chloride
PubChem CID 67879
IUPAC-namn 4-fluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzoyl chloride
Smältpunkt 10°C to 12°C
Densitet 1.326
Kokpunkt 193°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Odör Acidic
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386215
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 158.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.