Läs mer
4-Fluorobenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzoyl Chloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H |
| Formel vikt | 157.9935 |