Läs mer
4-Fluorobenzoyl-d4 Chloride, CDN
Produktkod. 30326317
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30326317 0.25 g -
30315089 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326317 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND63680.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzoyl Chloride-D4
CAS 1071809-52-3
Molekylformel C7 D4 Cl F O
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzoyl-2,3,5,6-d4 chloride, 4-fluoro- (ACI), 4-Fluorobenzoyl-2,3,5,6-d4 chloride (ACI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-fluorobenzoyl chloride, 4-Fluorobenzoyl-d4 Chloride, 4-Fluorobenzoyl Chloride-d4, 4-Fluorobenzoyl Chloride-D4
InChI formel InChI=1 S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c([2 H])c1F
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 162.5821
Formel vikt 162.0186 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity