Läs mer
4-Fluorobenzoylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10480578 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10480578 1 g 1g
10186107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10480578 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4640-67-9
Molekylformel C9H6FNO
Molekylvikt (g/mol) 163.15
MDL-nummer MFCD00662062
InChI-nyckel LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
PubChem CID 2783172
IUPAC-namn 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzoylacetonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86.0°C to 87.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzoylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.