Läs mer
4-Fluorobenzoylacetonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 4640-67-9 |
| Molekylformel | C9H6FNO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Fluoro-beta-oxo-benzenepropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propanenitrile, p-Fluorobenzoylacetonitrile, alpha-Cyano-4-fluoroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 3-(4-fluorfenyl)-3-oxopropannitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.15 |
| Formel vikt | 163.0433 |