missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4 Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzyl Chloride-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219804-10-0 |
| Molekylformel | C7 D4 H2 Cl F |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4 Chloride, 4-Fluorobenzyl Chloride-d4, 4-Fluorobenzyl Chloride-2,3,5,6-D4, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene-2,3,5,6-d4, α-Chloro-4-fluorotoluene-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(CCl)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC-namn | 1-(chloromethyl)-2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.5986 |
| Formel vikt | 148.0393 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?