missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Fluorobenzyl-alpha,alpha-d2 Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzyl Chloride-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 1219804-18-8 |
| Molekylformel | C7 D2 H4 Cl F |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 4-Fluorobenzyl-α,α-d2 Chloride, 4-Fluorobenzyl Chloride-d2, 4-Fluorobenzyl Chloride-α,α-D2, 1-(Chloromethyl-d2)-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene-α,α-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[chloro(dideuterio)methyl]-4-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.5863 |
| Formel vikt | 146.0268 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?