Läs mer
4-Fluorbensylbromid, 97 %
Produktkod. 11449532
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449532 250 g 250g
11429532 10 g 10g
11439532 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449532 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10208.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-46-1
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.03
MDL-nummer MFCD00000359
InChI-nyckel NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
PubChem CID 68021
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-fluorbensen
LEDER FC1=CC=C(CBr)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzyl bromide
Densitet 1.53
Kokpunkt 84 °C till 85 °C (15 mmHg)
Flampunkt 66 °C (150 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 636507
Formel vikt 189.03
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.