Läs mer
4-fluorbensylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 459-46-1 |
| Molekylformel | C7H6BrF |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Fc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(brommetyl)-4-fluorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.02 |
| Formel vikt | 187.9637 |