Läs mer
4-Fluorobenzyl chloride, 98%
Produktkod. 10685342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10685342 25 mL Glasflaska 25ml
10570921 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10685342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119430250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352-11-4 | C7H6ClF | 144.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-11-4
Molekylformel C7H6ClF
Molekylvikt (g/mol) 144.58
MDL-nummer MFCD00000913
InChI-nyckel IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluorotoluene, p-fluorobenzyl chloride, 4-fluorobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-fluoro, 1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, alpha-chloro-4-fluorotoluene, ccris 5107, chloro-4-fluorotoluene
PubChem CID 9602
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-fluorbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluorobenzyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -18°C
Färg Gult
Densitet 1.2070g/mL, 1.207
Kokpunkt 181°C
Flampunkt 72°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH2Cl
Brytningsindex 1.5120 to 1.514
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 144.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluorobenzyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.