Läs mer
4-Fluorobenzyl-d6 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluorobenzyl Alcohol-D6 |
| CAS | 1071809-48-7 |
| Molekylformel | C7 D6 H F O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-methan-α,α-d2-ol, 4-fluoro- (ACI), 4-Fluorobenzene-2,3,5,6-d4-methan-α,α-d2-ol (ACI), 4-Fluorobenzyl-α,α,2,3,5,6-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzyl-d6 Alcohol, 4-Fluorobenzyl Alcohol-α,α,2,3,5,6-d6, 4-Fluorobenzyl Alcohol-d6, 4-Fluorobenzyl Alcohol-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1F)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | dideuterio-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.1653 |
| Formel vikt | 132.0858 g/mol |
| Visa mer |